Print…
Azul de toluidina O, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinônimos: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
198161-5G 198161-25G
198161-5GEA 125 EUR
198161-5G 198161-25G
Azul de toluidina O, Sigma-Aldrich®
Azul de toluidina O
Fórmula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011934
Número CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913e9279ecf42a7d9996fe54fe196cfbe93cdd3c&vid=61820c198c4a39bab8f548d881a9f685e92f800a&prid=web&clid=SAPDAM