α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
196681-25G
196681-5G
SIAL196681-25GEA
161
EUR
SIAL196681-25G
SIAL196681-5G
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Fórmula:
C₈H₄F₃N Ponto de ebulição: 183…185 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 35…38 °C Densidade: 1,2784 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 72 °C (rec. fechado) |
Número MDL :
MFCD00001826 Número CAS: 455-18-5 EINECS: 207-239-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...