Thiophene-3-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
196282-10G
196282-1G
196282-5G
SIAL196282-10GEA
291
EUR
SIAL196282-10G
SIAL196282-1G
SIAL196282-5G
Thiophene-3-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Thiophene-3-carbaldehyde
Fórmula:
C₅H₄OS Ponto de ebulição: 191 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1,28 g/cm³ (24 °C) |
Número MDL :
MFCD00005466 Número CAS: 498-62-4 EINECS: 207-865-5 |