Print…
Iodotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
195529-100G 195529-25G 195529-5G
SIAL195529-100GEA 514 EUR
SIAL195529-100G SIAL195529-25G SIAL195529-5G
Iodotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Iodotrimethylsilane
Fórmula: C₃H₉ISi
Ponto de ebulição: 106 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < 0 °C
Densidade: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001028
Número CAS: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3,II