Print…
4-Methylthiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
193925-100G 193925-25G
SIAL193925-100GEA 118 EUR
SIAL193925-100G SIAL193925-25G
4-Methylthiazole, Sigma-Aldrich®
4-Methylthiazole
Fórmula: C₄H₅NS
Ponto de ebulição: 133 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1187 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005340
Número CAS: 693-95-8
EINECS: 211-764-1