Print…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
193453-100G 193453-1KG 193453-25G
SIAL193453-100GEA 83.5 EUR
SIAL193453-100G SIAL193453-1KG SIAL193453-25G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Fórmula: C₅H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 225,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Número MDL : MFCD00003188
Número CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275