Print…
Acrolein dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
190543-25ML 190543-5ML
SIAL190543-25MLEA 402 EUR
SIAL190543-25ML SIAL190543-5ML
Acrolein dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Acrolein dimethyl acetal
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 89 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008632
Número CAS: 6044-68-4
EINECS: 227-936-4
UN: 3384
ADR: 6.1,I