Print…
9-Anthracenemethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
187240-10G 187240-50G 187240-5G
SIAL187240-10GEA 147 EUR
SIAL187240-10G SIAL187240-50G SIAL187240-5G
9-Anthracenemethanol, Sigma-Aldrich®
9-Anthracenemethanol
Fórmula: C₁₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 162…164 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001264
Número CAS: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III