Print…
n-Butyllithium 1.6 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
186171-100ML 186171-18L 186171-50ML 186171-800ML 186171-8L
SIAL186171-100MLEA 111 EUR
SIAL186171-100ML SIAL186171-18L SIAL186171-50ML SIAL186171-800ML SIAL186171-8L
n-Butyllithium 1.6 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Peso Molecular: 64.06 g/mol
Ponto de Fusão: -76
Densidade: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Número MDL : MFCD00009414
Número CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2 I