Print…
Álcool furfurílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
185930-1KG 185930-250G 185930-50G
SIAL185930-1KGEA 60.6 EUR
SIAL185930-1KG SIAL185930-250G SIAL185930-50G
Álcool furfurílico, Sigma-Aldrich®
Álcool furfurílico
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 171 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003252
Número CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326