Print…

Furano, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

185922-100ML 185922-500ML 185922-5ML
SIAL185922-100MLEA 30.1 EUR
SIAL185922-100ML SIAL185922-500ML SIAL185922-5ML
Furano, Sigma-Aldrich®
Furano
Fórmula: C₄H₄O
Ponto de ebulição: 31,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –86 °C
Densidade: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –50 °C
Número MDL : MFCD00003222
Número CAS: 110-00-9
EINECS: 203-727-3
UN: 2389
ADR: 3,I
Merck Index: 13,04317

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR