Print…
Cloroformato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Chloroformic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
185892-100G 185892-500G 185892-5G
SIAL185892-100GEA 75.1 EUR
SIAL185892-100G SIAL185892-500G SIAL185892-5G
Cloroformato de etilo, Sigma-Aldrich®
Cloroformato de etilo
Fórmula: C₃H₅ClO₂
Peso Molecular: 108.52 g/mol
Ponto de ebulição: 93
Ponto de Fusão: –81 °C
Densidade: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10
Número MDL : MFCD00000644
Número CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,03831