Print…
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (±)-Tetraidro-2-furfurilmetanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
185396-1KG 185396-250G 185396-5G
SIAL185396-1KGEA 114 EUR
SIAL185396-1KG SIAL185396-250G SIAL185396-5G
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico, Sigma-Aldrich®
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 178
Ponto de Fusão: < –80 °C
Densidade: 1.0543 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005372
Número CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353