Print…
2-(4-Chlorophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
183423-10G 183423-50G
SIAL183423-10GEA 110 EUR
SIAL183423-10G SIAL183423-50G
2-(4-Chlorophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00002899
Número CAS: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4