Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
18122-50G-F 18122-5G-F
SIAL18122-50G-FEA 1870 EUR
SIAL18122-50G-F SIAL18122-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Fórmula: C₈H₁₅F₆N₂P
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼6 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD03093295
Número CAS: 174501-64-5