Print…
Isobutyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
177989-100G 177989-25G
SIAL177989-100GEA 58 EUR
SIAL177989-100G SIAL177989-25G
Isobutyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl chloroformate
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 128,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30 °C
Número MDL : MFCD00000642
Número CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05156