Print…
Methyl propiolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
171859-10G 171859-2.5G 171859-50G
SIAL171859-10GEA 164 EUR
SIAL171859-10G SIAL171859-2.5G SIAL171859-50G
Methyl propiolate, Sigma-Aldrich®
Methyl propiolate
Fórmula: C₄H₄O₂
Peso Molecular: 84.07 g/mol
Ponto de ebulição: 105
Densidade: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008572
Número CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3 II