Print…
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
169986-100G 169986-25G
SIAL169986-100GEA 111 EUR
SIAL169986-100G SIAL169986-25G
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 286 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 117 °C
Número MDL : MFCD00001919
Número CAS: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III