Print…
Peróxido de di-terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Luperox(R) DI, tert-Butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
168521-1L 168521-250ML 168521-5ML
SIAL168521-1LEA 268 EUR
SIAL168521-1L SIAL168521-250ML SIAL168521-5ML
Peróxido de di-terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Peróxido de di-terc-butilo
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Peso Molecular: 146.23 g/mol
Ponto de ebulição: 109
Ponto de Fusão: < –25 °C
Densidade: 0.798 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Número MDL : MFCD00008803
Número CAS: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
Merck Index: 12,03515