Print…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
167703-25G 167703-5G
SIAL167703-25GEA 155 EUR
SIAL167703-25G SIAL167703-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Fórmula: C₈H₆ClF₃
Ponto de ebulição: 95 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,3079 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000908
Número CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 3265
ADR: 8,III