Print…
Formylhydrazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
166375-100G 166375-25G
SIAL166375-100GEA 241 EUR
SIAL166375-100G SIAL166375-25G
Formylhydrazine, Sigma-Aldrich®
Formylhydrazine
Fórmula: CH₄N₂O
Ponto de ebulição: 90 °C (0,7 mmHg)
Ponto de Fusão: 150 °C
Número MDL : MFCD00007589
Número CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9