Print…
Adipoyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Adipoyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
165212-100G 165212-25G 165212-5G
SIAL165212-100GEA 213 EUR
SIAL165212-100G SIAL165212-25G SIAL165212-5G
Adipoyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Adipoyl dichloride
Fórmula: C₆H₈Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 125 °C (15 hPa)
Densidade: 1,2563 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Número MDL : MFCD00000759
Número CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 3265
ADR: 8,II