Print…

3-Oxoglutaric acid, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

165115-100G 165115-25G
SIAL165115-100GEA 104 EUR
SIAL165115-100G SIAL165115-25G
3-Oxoglutaric acid, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutaric acid
Fórmula: C₅H₆O₅
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 138
Densidade: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002711
Número CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR