Print…
2-Amino-6-methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
162590-250G 162590-50G
SIAL162590-250GEA 0 EUR
SIAL162590-250G SIAL162590-50G
2-Amino-6-methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Fórmula: C₈H₈N₂OS
Ponto de ebulição: 348 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Número MDL : MFCD00005787
Número CAS: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0