Print…
Undec-10-enoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
161667-100G 161667-25G
SIAL161667-100GEA 132 EUR
SIAL161667-100G SIAL161667-25G
Undec-10-enoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Undec-10-enoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₉ClO
Ponto de ebulição: 120 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000772
Número CAS: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN: 3265
ADR: 8,II