Print…

4-Biphenylcarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

161144-10G 161144-50G
SIAL161144-10GEA 80.2 EUR
SIAL161144-10G SIAL161144-50G
4-Biphenylcarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Biphenylcarbonyl chloride
Fórmula: C₁₃H₉ClO
Ponto de ebulição: 195…200 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000692
Número CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR