Print…
2-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
160474-25G 160474-5G
SIAL160474-25GEA 135 EUR
SIAL160474-25G SIAL160474-5G
2-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Bromothiazole
Fórmula: C₃H₂BrNS
Ponto de ebulição: 171 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005316
Número CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4