Print…
Phthalimide potassium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-Potassium phthalimide, Potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, Potassium phthalimide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
160385-100G 160385-500G 160385-5G
SIAL160385-100GEA 77.6 EUR
SIAL160385-100G SIAL160385-500G SIAL160385-5G
Phthalimide potassium salt, Sigma-Aldrich®
Phthalimide potassium salt
Fórmula: C₈H₄KNO₂
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005887
Número CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6