Print…
α-Bromo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
159549-10G 159549-50G 159549-5G
SIAL159549-10GEA 156 EUR
SIAL159549-10G SIAL159549-50G SIAL159549-5G
α-Bromo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Peso Molecular: 215.05 g/mol
Ponto de ebulição: 316
Ponto de Fusão: 223…226 °C
Número MDL : MFCD00002567
Número CAS: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
UN: 3261
ADR: 8 II