Print…
Monobenzona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
158348-100G 158348-25G
SIAL158348-100GEA 136 EUR
SIAL158348-100G SIAL158348-25G
Monobenzona, Sigma-Aldrich®
Monobenzona
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 328 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117,9…121.5 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002333
Número CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331