Print…
1,3-Cycloheptadiene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
157996-1G 157996-5G
SIAL157996-1GEA 273 EUR
SIAL157996-1G SIAL157996-5G
1,3-Cycloheptadiene, Sigma-Aldrich®
1,3-Cycloheptadiene
Fórmula: C₇H₁₀
Ponto de ebulição: 121 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –110,4 °C
Densidade: 0,868 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00004155
Número CAS: 4054-38-0
EINECS: 223-762-8