Print…
Isovaleryl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
157422-100G 157422-25G 157422-500G
SIAL157422-100GEA 66.8 EUR
SIAL157422-100G SIAL157422-25G SIAL157422-500G
Isovaleryl chloride, Sigma-Aldrich®
Isovaleryl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO
Peso Molecular: 120.58 g/mol
Ponto de ebulição: 115
Densidade: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000738
Número CAS: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05253