Print…
3-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
156884-25G 156884-5G
SIAL156884-25GEA 80.1 EUR
SIAL156884-25G SIAL156884-5G
3-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃NO₅
Ponto de Fusão: 159…162 °C
Número MDL : MFCD00005921
Número CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6