Print…
Ácido metacrílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ácido 2-metilpropenóico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
155721-100G 155721-18KG 155721-2KG 155721-3KG 155721-500G 155721-5G
SIAL155721-100GEA 68 EUR
SIAL155721-100G SIAL155721-18KG SIAL155721-2KG SIAL155721-3KG SIAL155721-500G SIAL155721-5G
Ácido metacrílico, Sigma-Aldrich®
Ácido metacrílico
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 163 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Número MDL : MFCD00002651
Número CAS: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05967