Print…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
155195-100G 155195-25G 155195-5G
SIAL155195-100GEA 1010 EUR
SIAL155195-100G SIAL155195-25G SIAL155195-5G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34 °C
Número MDL : MFCD00008269
Número CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,II