Print…
Formaldeído solução 35% (w/w) estabilizado, atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Estabilização: Estabilizado com metanol 10%
15513-60KG 15513-2.5L 15513-1L 15513-1000KG 15513-4X2.5L
15513-60KGEA 622.32 EUR
15513-60KG 15513-2.5L 15513-1L 15513-1000KG 15513-4X2.5L
Formaldeído solução 35% (w/w) estabilizado, atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Formaldeído
Beilstein Number: 1209228
Fórmula: CH₂O
Ponto de ebulição: 93…96 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: <–15 °C
Densidade: 1,080…1.090 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Encomendar
Assay 35.0 - 38.0 %
Density (D 20/4) effective
Sulfated ash Max. 0.01 %
Acidity complying
Methanol (GC) 9.0 - 15.0 Vol.%
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
Autoignition Temperature 572 °F
Vapor Pressure 52 mmHg ( 37 °C)