Print…
1-(Trimethylsilyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
153583-25ML 153583-5ML
SIAL153583-25MLEA 94 EUR
SIAL153583-25ML SIAL153583-5ML
1-(Trimethylsilyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Fórmula: C₆H₁₂N₂Si
Ponto de ebulição: 209 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 61 °C
Número MDL : MFCD00005280
Número CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3