Print…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
15222-1ML-FEA 26.2 EUR
15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34 °C
Número MDL : MFCD00008269
Número CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d8a2bd736dc46554a781803537a4d7f74cf5e8&vid=f2dc5486a30b1553dbc910bb90b948e1c110a4e0&prid=web&clid=SAPDAM