Print…
Thiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
151645-1G 151645-5G
SIAL151645-1GEA 60.3 EUR
SIAL151645-1G SIAL151645-5G
Thiazole, Sigma-Aldrich®
Thiazole
Fórmula: C₃H₃NS
Ponto de ebulição: 116,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005315
Número CAS: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
Merck Index: 12,09442