Print…
4,6-Dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
145378-10G 145378-50G
SIAL145378-10GEA 120 EUR
SIAL145378-10G SIAL145378-50G
4,6-Dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 176 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 64…66 °C
Densidade: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006109
Número CAS: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3261
ADR: 8,III