Print…
α-Bromo-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
144711-25G 144711-5G
SIAL144711-25GEA 221 EUR
SIAL144711-25G SIAL144711-5G
α-Bromo-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-o-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 152…155 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Número MDL : MFCD00001794
Número CAS: 22115-41-9
UN: 2923
ADR: 8 II