Print…
α-Bromo-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
144061-10G 144061-1G 144061-50G
SIAL144061-10GEA 141 EUR
SIAL144061-10G SIAL144061-1G SIAL144061-50G
α-Bromo-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-p-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Ponto de Fusão: 115
Número MDL : MFCD00001829
Número CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 2923
ADR: 8 II