Print…
Succinato dissódico hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
14170-100G 14170-500G
SIAL14170-100GEA 41.4 EUR
SIAL14170-100G SIAL14170-500G
Succinato dissódico hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Succinato dissódico hexahidratado
Fórmula: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149117
Número CAS: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754