Print…
Succinato dissódico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
14160-100G 14160-500G
SIAL14160-100GEA 45.9 EUR
SIAL14160-100G SIAL14160-500G
Succinato dissódico, Sigma-Aldrich®
Succinato dissódico
Fórmula: C₄H₄Na₂O₄
Densidade: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002790
Número CAS: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828