Print…
N,N,N-Trimethylanilinium tribromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phenyltrimethylammonium tribromide, Mono(N,N,N-trimethylbenzenaminium) tribromide, Trimethylphenylammonium tribromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
139718-100G 139718-25G
SIAL139718-100GEA 197 EUR
SIAL139718-100G SIAL139718-25G
N,N,N-Trimethylanilinium tribromide, Sigma-Aldrich®
N,N,N-Trimethylanilinium tribromide
Fórmula: C₉H₁₄Br₃N
Ponto de Fusão: 115…116 °C
Número MDL : MFCD00011789
Número CAS: 4207-56-1
EINECS: 224-127-8
UN: 3261
ADR: 8,II