Print…
Methyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
139459-100ML 139459-500ML 139459-5ML
SIAL139459-100MLEA 50.6 EUR
SIAL139459-100ML SIAL139459-500ML SIAL139459-5ML
Methyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Methyl crotonate
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009287
Número CAS: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625