Print…
Amantadine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
138576-100G 138576-25G 138576-5G
SIAL138576-100GEA 744 EUR
SIAL138576-100G SIAL138576-25G SIAL138576-5G
Amantadine, Sigma-Aldrich®
Amantadine
Fórmula: C₁₀H₁₇N
Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82 °C
Número MDL : MFCD00074732
Número CAS: 768-94-5
EINECS: 212-201-2
Merck Index: 12,00389