Print…
Bromoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Bromoacetic ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
133973-100G 133973-500G 133973-5G
SIAL133973-100GEA 55.5 EUR
SIAL133973-100G SIAL133973-500G SIAL133973-5G
Bromoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Bromoacetato de etilo
Fórmula: BrCH₂COOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 159 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Número MDL : MFCD00000191
Número CAS: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1,II