Anídrido tetracloroftalico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
131865-100G
131865-500G
SIAL131865-100GEA
68.2
EUR
SIAL131865-100G
SIAL131865-500G
Anídrido tetracloroftalico, Sigma-Aldrich®
Anídrido tetracloroftalico
Fórmula:
C₈Cl₄O₃ Peso Molecular: 285.9 g/mol Ponto de ebulição: 371 Densidade: 1.52 g/cm³ (275 °C) |
Número MDL :
MFCD00005920 Número CAS: 117-08-8 EINECS: 204-171-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...