Print…
Isobutirofenona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
130362-100G 130362-25G
SIAL130362-100GEA 124 EUR
SIAL130362-100G SIAL130362-25G
Isobutirofenona, Sigma-Aldrich®
Isobutirofenona
Fórmula: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Peso Molecular: 148.2 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 1
Densidade: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008917
Número CAS: 611-70-1
EINECS: 210-275-0